1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC450355-25G
APOSPC450355-25GEA 1550 EUR
APOSPC450355-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formule: C₁₁H₆F₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334348
CAS nummer: 1980038-82-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable