Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC450450-25G
APOSPC450450-25GEA 1550 EUR
APOSPC450450-25G
Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formule: C₉H₁₂F₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334424
CAS nummer: 1980035-03-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable