α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 204 EUR
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Kookpunt: 222
Smeltpunt: 32
Dichtheid: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236321
CAS nummer: 198649-68-2
UN: 3265
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR