2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 65.8 EUR
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formule: C₉H₆F₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17281928
CAS nummer: 1342158-87-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III