2-Chloro-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC502821-1G
APOSPC502821-1GEA 1180 EUR
APOSPC502821-1G
2-Chloro-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether 95%
2-Chloro-5-fluorophenyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether
Formule: C₁₃H₅ClF₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31630087
CAS nummer: 2244087-27-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable