4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxyphenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC510305-1G
APOSPC510305-1GEA 1020 EUR
APOSPC510305-1G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxyphenylacetic acid
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065905
CAS nummer: 1312884-10-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable