2,2-Difluoro-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC510328-5G
APOSPC510328-5GEA 1020 EUR
APOSPC510328-5G
2,2-Difluoro-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11167798
CAS nummer: 1042623-00-6