Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 46.8 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₇F₃O₂
Kookpunt: 93…95 °C/20mmHg
Dichtheid: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043543
CAS nummer: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable