4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC520880-1G
APOSPC520880-1GEA 135 EUR
APOSPC520880-1G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formule: C₇H₁₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09040573
CAS nummer: 58665-70-6