2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 76 EUR
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698533
CAS nummer: 1166820-46-7