(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC540064-100MG
APOSPC540064-100MGEA 232 EUR
APOSPC540064-100MG
(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol ≥98%
(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol
Formule: C₈H₆FNOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1188025-81-1