Pentafluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
PC5550-100G
APOSPC5550-100GEA 500 EUR
APOSPC5550-100G
Pentafluorobenzyl bromide 98%
Pentafluorobenzyl bromide
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
Kookpunt: 174…175 °C
Smeltpunt: 19…20 °C
Dichtheid: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000299
CAS nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II