Methyl 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC57016-250MG
APOSPC57016-250MGEA 161 EUR
APOSPC57016-250MG
Methyl 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698117
CAS nummer: 1214337-00-4