(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC5804-1G PC5804-5G
APOSPC5804-1GEA 200 EUR
APOSPC5804-1G APOSPC5804-5G
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
(1Z)-1-Bromo-2,4,4,4-tetrafluorobut-1-ene
Formule: C₄H₃BrF₄
Dichtheid: >1,5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026486
CAS nummer: 933600-87-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR