6H-Perfluorohex-1-ene 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 148 EUR
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formule: C₆HF₁₁
Kookpunt: 74…75 °C (760 mm Hg)
Dichtheid: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156093
CAS nummer: 1767-94-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR