5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC6439-1G
APOSPC6439-1GEA 438 EUR
APOSPC6439-1G
5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-(3-Chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formule: C₁₂H₆ClF₃O₃
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01313475
CAS nummer: 242812-02-8