1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC7438V-100G PC7438V-500G PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA 35.1 EUR
APOSPC7438V-100G APOSPC7438V-500G APOSPC7438V-1KG
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Kookpunt: 156…158 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040943
CAS nummer: 2252-44-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR