1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 49.7 EUR
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄F₃IO
MW: 288.01 g/mol
Kookpunt: 164…165 °C
Dichtheid: 1.916 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042410
CAS nummer: 175278-00-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR