4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC7439W-25G PC7439W-5G PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA 52.6 EUR
APOSPC7439W-25G APOSPC7439W-5G APOSPC7439W-100G
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176.1400 g/mol
Kookpunt: 134…135 °C
Dichtheid: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042413
CAS nummer: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR