Tris(3-fluorophenyl)phosphine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC7886B-1G
APOSPC7886B-1GEA 22 EUR
APOSPC7886B-1G
Tris(3-fluorophenyl)phosphine 97%
Tris(3-fluorophenyl)phosphine
Formule: C₁₈H₁₂F₃P
Smeltpunt: 62…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015722
CAS nummer: 23039-94-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable