2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC8439-500MG
APOSPC8439-500MGEA 22 EUR
APOSPC8439-500MG
2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formule: C₁₇H₁₃FN₂O₂
Smeltpunt: 160…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231998
CAS nummer: 339012-94-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable