Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC8734-1G PC8734-25G PC8734-5G
APOSPC8734-1GEA 62.9 EUR
APOSPC8734-1G APOSPC8734-25G APOSPC8734-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00191197
CAS nummer: 169243-86-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable