4-Ethoxy-2-fluorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC900051-1G
APOSPC900051-1GEA 78.9 EUR
APOSPC900051-1G
4-Ethoxy-2-fluorotoluene 98%
4-Ethoxy-2-fluorotoluene
Formule: C₉H₁₁FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914520
CAS nummer: 1305322-96-6