1,4-Bis(diphenylphosphino)butane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
B21122.36
B21122.36EA 0 EUR
B21122.36
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane ≥98%
1,4-Bis(diphenylphosphino)butane
Purity: 98% CAS No.: 7688-25-7 Molecular Formula: C28H28P2 Formula Weight: 426.48 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 706446
Formule: C₂₈H₂₈P₂
Smeltpunt: 132…136 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003051
CAS nummer: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7