4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 75 EUR
B24741.06 B24741.14
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Formule: C₁₁H₁₃NO
Smeltpunt: 137…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007002
CAS nummer: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0