Permanente cleanroom-matten, B'mat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
115-1832EA 0 EUR
115-1832 115-1831 115-1807 115-1833 115-1834 115-1835 115-1836 115-1808 115-1801 115-1802 115-1837 115-1838 115-1839 115-1840 115-1842 115-1841 115-1847 BASABMAT080X120CM BASABMAT100X100CM BASABMAT120X250CM BASABMAT090X250CM BASABMAT090X300CM BASABMAT040X120CM BASABMAT120X135CM BASABMAT120X180CM BASABMAT120X210CM BASABMAT085X140CM BASABMAT080X150CM BASABMAT080X170CM BASABMAT100X230CM BASABMAT130X400CM BASABMAT230X250CM
Permanente cleanroom-matten, B'mat
Vloermatten Permanente vloermatten
Permanente matten worden geïnstalleerd om de hoogste mate van hygiëne te bieden. De levensduur van de matten is sterk afhankelijk van het volume en de mate van reinheid van voeten en wielen. Er moeten nooit reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen worden gebruikt voor deze matten: zij hebben een negatief effect op de functie en de vormgeving ervan. Om het risico op uitglijden te voorkomen is het ook belangrijk dat zowel de matten als de vloerbedekking volledig droog zijn.
  • Gepatenteerd polymeer (antibacterieel, ESD, verspreidt geen gassen)
  • Trekt meer
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable