Catheters IV, BD Venflon™
Leverancier: BD Medical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
391452 391451 391455 391453 391457 391454 381844 391456 391455UK 391456UK 391457UK
BDAM391452EA 69.8 EUR
BDAM391452 BDAM391451 BDAM391455 BDAM391453 BDAM391457 BDAM391454 BDAM381844 BDAM391456 BDAM391455UK BDAM391456UK BDAM391457UK
Catheters IV, BD Venflon™
Katheters
Intravenous catheters with injection port and valve for peripheral catheterisation allows easier insertion and minimises the risk of vein damage.
  • Maakt naaldloze toediening van bolusmedicatie mogelijk tijdens infusie
  • De speciale afschuining van de naald en het tapse uiteinde van de PTFE-katheter maken het aanbrengen eenvoudiger en minimaliseren het risico op aderbeschadiging
  • De positie van de fixatievleugels vermindert de kans op bacteriële besmetting door te voorkomen dat de achterzijde van de katheterhub direct contact maakt met de huid
  • Bij gebruik van
More Product Information