Klemmen, met drie pinnen
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5420 5551
BOCH5420EA 194 EUR
BOCH5420 BOCH5551
Klemmen, met drie pinnen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Three pronged retort clamps made of stainless steel.
  • Fingers are covered with a silicone coating