Verzegelingen voor membraanschroefdoppen
Leverancier: Bohlender
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
H975-02 H975-04 H975-06 H975-10 H975-12 H975-14 H975-18 H975-20 H975-22 H975-26 H975-28 H975-30 H975-34 H975-36
BOHLH975-02EA 14.8 EUR
BOHLH975-02 BOHLH975-04 BOHLH975-06 BOHLH975-10 BOHLH975-12 BOHLH975-14 BOHLH975-18 BOHLH975-20 BOHLH975-22 BOHLH975-26 BOHLH975-28 BOHLH975-30 BOHLH975-34 BOHLH975-36
Verzegelingen voor membraanschroefdoppen
Sluitingen Flesdoppen
Siliconen met PTFE-sluitringetjes.
  • Bestand tegen temperaturen van −200 tot +250 °C
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Gemakkelijk te hanteren
Voor membraanschroefdoppen met gat en GL-schroefdraad.