Veiligheidsbrillen, Rush+
Leverancier: Bollé Safety
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
RUSHPPSI RUSHPTWI RUSHPPSF RUSHPPSIB RUSHPPSIO RUSHPPSIG RUSHPFSPSI RUSHPCSP RUSHPSPSFG RUSHPSPSIS RUSHPSCSPL
111-1617EA 10.05 EUR
111-1617 111-1619 111-1618 111-1621 111-1624 111-1620 BOLERUSHPFSPSI BOLERUSHPCSP BOLERUSHPSPSFG BOLERUSHPSPSIS BOLERUSHPSCSPL
Veiligheidsbrillen, Rush+
Brillen
Het RUSH+ model heeft een ultra-sportief design met co-geïnjecteerde en zeer flexibele brillenpootjes en is 100% aanpasbaar.
  • Bescherming aan bovenkant
  • Co-geïnjecteerd, ultra-flex brillenpootjes
  • Antislip verstelbare brug
Verkrijgbaar met Twilight-technologie: ESP met een dubbele anti-dampcoating (aan beide zijden van de lenzen). Met Platinum-technologie: een permanente coating aan beide zijden van de lens geeft ze een hoge krasbestendigheid (1,4 cd/m²) tegen de agressiefste chemicaliën en vertraagt dampvorming met twee minuten. Ontworpen voor gebruikMore Product Information