IV catheters, Vasofix® Safety
Leverancier: B. Braun
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
4268130S-01 4268156S-01 4268091S-01 4269071S-01 4268334S-01 4269136S-01 4269110S-01
BRAU4268130S-01EA 106 EUR
BRAU4268130S-01 BRAU4268156S-01 BRAU4268091S-01 BRAU4269071S-01 BRAU4268334S-01 BRAU4269136S-01 BRAU4269110S-01
IV catheters, Vasofix® Safety
Katheters
IV-katheters met injectiepoort en zelfactiverende prikbescherming. Transparante segmenten geven bevestiging van succesvolle plaatsing van de katheter bij het terugtrekken van de naald.
  • Gemakkelijke punctie met minimale inspanning van het inbrengen van de katheter
  • Zelfactiverende bescherming tegen prikaccidenten en gerelateerde infecties
  • Naaldpunt automatisch afgedekt na gebruik
  • Eenvoud – Ziet eruit en voelt aan als een standaardcanule
  • Scherpe backcut bevel voor minimaal priktrauma