HH85-lezer UHF ACD 2Dimg EU
Leverancier: Brady
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
310383 310384
BRDY310383EA 2884.94 EUR
BRDY310383 BRDY310384
HH85-lezer UHF ACD 2Dimg EU
Barcodesystemen
HH85 RFID ACD scanners are an excellent RFID scanning choice and are a perfect match for Brady SmartID solutions. Available in two versions: With or without LTE.
  • Robuuste scanners voor gegevensverzameling in veeleisende industriële omgevingen
  • Ergonomisch ontwerp voor langdurig gebruik, IP65-classificatie en volledig valbestendig
  • Perfecte RFID-leesbaarheid voor een groot aantal RFID-labels
  • Vergroot leesbereik door gebruik van tweepolige antenne
  • Snelle batterijvervanging: vervang een lege batterij door een volledig opgeladen batterij in enkele seconden