Laboratoriumflessen, smalle hals, met schroefdop en schenkring
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
122520 122528 122538 122548 122554 122562 122564 122570 122574
BRND122520EA 99.4 EUR
BRND122520 BRND122528 BRND122538 BRND122548 BRND122554 BRND122562 BRND122564 BRND122570 BRND122574
Laboratoriumflessen, smalle hals, met schroefdop en schenkring
Flessen Glazen flessen
Borosilicaatglas 3.3, met PP-schroefdop.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurverandering door minimale thermische expansie
Rond, met schaalverdeling, DIN GL 45 schroefdraad, gietring en blauwe PP-schroefdop.
*Met speciaal gevormde glazen rand voor verbeterd uitgieten; geen extra uitgietring nodig.
Certificaten: ISO 4796