Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 2 markeringen, klasse AS
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
2.29722 2.29721 2.29725 2.29738 2.29732 2.29733 2.29734 2.29735 2.29727 2.29723
BRND2.29722EA 107 EUR
BRND2.29722 BRND2.29721 BRND2.29725 BRND2.29738 BRND2.29732 BRND2.29733 BRND2.29734 BRND2.29735 BRND2.29727 BRND2.29723
Ballonpipetten, BLAUBRAND®, 2 markeringen, klasse AS
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op (TD, Ex)
  • Markering en opschriften in contrastrijke blauwe emaillekleur
  • Geleverd met LOT-certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648; DE-M markering