Emmers
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
72376 72378
BRND72376EA 35.7 EUR
BRND72376 BRND72378
Emmers
Emmers
PP, doorschijnend.
  • Met schaalverdeling
  • Zeer goede thermische bestendigheid
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Universele, multifunctionele emmer met tuit, verstevigde rand en handvat.