Ballonpipetten, met individueel certificaat, BLAUBRAND®, 1 markering, klasse AS
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
929712 929714 929717 929707 929702 929703 929705 929709 929718 929719 929704 929713 929716 929706 929708 929710 929711 929715
612-1074EA 33.7 EUR
612-1074 BRND929714 BRND929717 BRND929707 BRND929702 BRND929703 BRND929705 BRND929709 BRND929718 BRND929719 BRND929704 BRND929713 BRND929716 BRND929706 BRND929708 BRND929710 BRND929711 BRND929715
Ballonpipetten, met individueel certificaat, BLAUBRAND®, 1 markering, klasse AS
Pipetten Volpipetten
AR-Glas®.
  • Gejusteerd op (TD, Ex)
  • Ringmarkering en opschriften in blauwe emaillekleur
  • Wachttijd 5 seconden
  • Ook beschikbaar als afzonderlijke USP-versie
  • Batchnummer, individueel serienummer, gemeten volume, meetonzekerheid en de uitgiftedatum staan weergegeven op het certificaat
Certificaten: DIN EN ISO 648; DE-M markering