Maatcilinders, hoog model, klasse A, borosilicaatglas, DAkkS gekalibreerd, BLAUBRAND®
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
DAKKS32138 DAKKS32148 DAKKS32164 DAKKS32162 DAKKS32154 DAKKS32120 DAKKS32128 DAKKS32108 DAKKS32105
BRNDDAKKS32138EA 81.1 EUR
BRNDDAKKS32138 BRNDDAKKS32148 BRNDDAKKS32164 BRNDDAKKS32162 BRNDDAKKS32154 BRNDDAKKS32120 BRNDDAKKS32128 BRNDDAKKS32108 BRNDDAKKS32105
Maatcilinders, hoog model, klasse A, borosilicaatglas, DAkkS gekalibreerd, BLAUBRAND®
Cilinders Maatcilinders
Borosilicaatglas 3.3, hoog model, klasse A, conformiteit gecertificeerd.
  • DAkkS-kalibratiecertificaat meegeleverd
  • Gejusteerd op (TC, In)
  • Zeshoekige glazen voet, met tuit
  • Ringmarkeringen bij hoofdmaten, markeringen en opschriften in contrastrijke blauwe emaillekleur
Certificaten: DIN EN ISO 4788