Parallel vortex evaporators, Multivapor™ P-6
Leverancier: BUCHI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
MP21001R00
MP21001S10
MP21001S11
MP21099S10
MP21101S12
MP21101S20
MP21000C00
MP21000C01
MP21000C02
MP21000C10
MP21000C11
MP21000C12
MP21000C20
MP21000C21
MP21000C22
MP21000R00
MP21000S00
MP21000S01
MP21000S02
MP21000S10
MP21000S11
MP21000S12
MP21000S20
MP21000S21
MP21000S22
MP21001C00
MP21001C01
MP21001C02
MP21001C10
MP21001C11
MP21001C12
MP21001C20
MP21001C21
MP21001C22
MP21001S00
MP21001S01
MP21001S02
MP21001S12
MP21001S20
MP21001S21
MP21001S22
MP21099C00
MP21099C01
MP21099C02
MP21099C10
MP21099C11
MP21099C12
MP21099C20
MP21099C21
MP21099C22
MP21099R00
MP21099S00
MP21099S01
MP21099S02
MP21099S11
MP21099S12
MP21099S20
MP21099S21
MP21099S22
MP21100C00
MP21100C01
MP21100C02
MP21100C10
MP21100C11
MP21100C12
MP21100C20
MP21100C21
MP21100C22
MP21100R00
MP21100S00
MP21100S01
MP21100S02
MP21100S10
MP21100S11
MP21100S12
MP21100S20
MP21100S21
MP21100S22
MP21101C00
MP21101C01
MP21101C02
MP21101C10
MP21101C11
MP21101C20
MP21101R00
MP21101S00
MP21101S01
MP21101S02
MP21101S10
MP21199C00
MP21199C01
MP21199C02
MP21199C10
MP21199C11
MP21199C12
MP21199C20
MP21199C21
MP21199C22
MP21199R00
MP21199S00
MP21199S01
MP21199S02
MP21199S10
MP21199S11
MP21199S12
MP21199S20
MP21199S21
MP21199S22
531-0624EA
9860
EUR
531-0624
531-0625
531-0626
531-0627
531-0628
531-0629
BUCHMP21000C00
BUCHMP21000C01
BUCHMP21000C02
BUCHMP21000C10
BUCHMP21000C11
BUCHMP21000C12
BUCHMP21000C20
BUCHMP21000C21
BUCHMP21000C22
BUCHMP21000R00
BUCHMP21000S00
BUCHMP21000S01
BUCHMP21000S02
BUCHMP21000S10
BUCHMP21000S11
BUCHMP21000S12
BUCHMP21000S20
BUCHMP21000S21
BUCHMP21000S22
BUCHMP21001C00
BUCHMP21001C01
BUCHMP21001C02
BUCHMP21001C10
BUCHMP21001C11
BUCHMP21001C12
BUCHMP21001C20
BUCHMP21001C21
BUCHMP21001C22
BUCHMP21001S00
BUCHMP21001S01
BUCHMP21001S02
BUCHMP21001S12
BUCHMP21001S20
BUCHMP21001S21
BUCHMP21001S22
BUCHMP21099C00
BUCHMP21099C01
BUCHMP21099C02
BUCHMP21099C10
BUCHMP21099C11
BUCHMP21099C12
BUCHMP21099C20
BUCHMP21099C21
BUCHMP21099C22
BUCHMP21099R00
BUCHMP21099S00
BUCHMP21099S01
BUCHMP21099S02
BUCHMP21099S11
BUCHMP21099S12
BUCHMP21099S20
BUCHMP21099S21
BUCHMP21099S22
BUCHMP21100C00
BUCHMP21100C01
BUCHMP21100C02
BUCHMP21100C10
BUCHMP21100C11
BUCHMP21100C12
BUCHMP21100C20
BUCHMP21100C21
BUCHMP21100C22
BUCHMP21100R00
BUCHMP21100S00
BUCHMP21100S01
BUCHMP21100S02
BUCHMP21100S10
BUCHMP21100S11
BUCHMP21100S12
BUCHMP21100S20
BUCHMP21100S21
BUCHMP21100S22
BUCHMP21101C00
BUCHMP21101C01
BUCHMP21101C02
BUCHMP21101C10
BUCHMP21101C11
BUCHMP21101C20
BUCHMP21101R00
BUCHMP21101S00
BUCHMP21101S01
BUCHMP21101S02
BUCHMP21101S10
BUCHMP21199C00
BUCHMP21199C01
BUCHMP21199C02
BUCHMP21199C10
BUCHMP21199C11
BUCHMP21199C12
BUCHMP21199C20
BUCHMP21199C21
BUCHMP21199C22
BUCHMP21199R00
BUCHMP21199S00
BUCHMP21199S01
BUCHMP21199S02
BUCHMP21199S10
BUCHMP21199S11
BUCHMP21199S12
BUCHMP21199S20
BUCHMP21199S21
BUCHMP21199S22
Parallel vortex evaporators, Multivapor™ P-6
Verdampers
Parallelle synthesesystemen
Specificaties
Model | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 | Multivapor P-6 |
Trillingsfrequentie | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ | 0 - 370 min⁻¹ |
Environmentally Preferable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingsvermogen | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W | max. 800 W |
Temperatuurbereik | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C | Ambient…+95 °C |
b×d | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm | 270×400 mm |