Lepelvormige monsternemers
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
5320-0150 5320-0180 5320-0210 5320-0300 5320-0400 5320-0500
300-0019EA 6.4 EUR
300-0019 BURK5320-0180 300-0020 BURK5320-0300 300-0021 BURK5320-0500
Lepelvormige monsternemers
Lepels
Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel. This specially shaped spoon reaches almost every corner in containers and prevents samples from trickling out.
  • Voor het onttrekken van kleine hoeveelheden monsters
  • Grotendeels chemisch bestendig (niet tegen zuren en alkaliën)
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable