Azijnzuuranhydride

Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

400031-1 400031-5
CAYM400031-1EA 18.3 EUR
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Azijnzuuranhydride
Azijnzuuranhydride
Formule: (CH₃CO)₂O
Kookpunt: 139,9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –73 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008705
CAS nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
Bereik: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR