Cleanroom doekjes, Polynit Heatseal
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PNHS-1212 PNHS-44 PNHS-99 PNHS-99B/150 PNHS-66 LWPS0030 PNHS-99B PNHS-44B LWPN0020
115-0375EA 81.1 EUR
115-0375 115-0376 115-0268 CONTPNHS-99B/150 115-2148 CONTLWPS0030 CONTPNHS-99B CONTPNHS-44B CONTLWPN0020
Cleanroom doekjes, Polynit Heatseal
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Droge cleanroom doekjes
Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment. Made from 100% textured polyester no-run knit.
  • Goede absorptie van oplosmiddelen, schuur- en chemisch bestendig
  • Extreem lage deeltjes- en vezelafgifte
  • Lasergesneden vezels voor niet-schurende randen
Geschikt voor cleanrooms Klasse 1, ISO 3, M1.5
Kleur: wit.