Plasmide-isolatiekits, E.N.Z.A.® en E-Z 96® Fastfilter®

Leverancier: OMEGA BIO-TEK
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

D6905-03 D6924-03 D6905-04 D1097-01 D1097-02 D1097-00 D6905-00 D6924-00
D6905-03EA 282 EUR
D6905-03 D6924-03 D6905-04 D1097-01 D1097-02 D1097-00 D6905-00 D6924-00
Plasmide-isolatiekits, E.N.Z.A.® en E-Z 96® Fastfilter®
Reagentia voor nucleïnezuren Nucleic Acid Purification Kits and Reagents

E.Z.N.A.® Fastfilter®-plasmidekits zorgen voor een snelle zuivering van plasmide-DNA door middel van lysaatklaringsfilterspuiten, terwijl E-Z 96® Fastfilter-plasmidekits gebruikmaken van lysaatklaringsplaten in een 96-wells indeling. Met Fastfilter®-kits is plasmide-isolatie op midi- en maxischaal mogelijk in minder dan 40 minuten.

Order Now

Specificaties

Omschrijving E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Maxi kit E-Z 96® Fastfilter® Plasmid Kit E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Midi Kit E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid Maxi Kit
Environmentally Preferable
Applicatie
Target molecule Plasmid Plasmid Plasmid Plasmid
Refine target molecule Plasmid Plasmid Plasmid Plasmid
Sample type Bacteria Bacteria Bacteria Bacteria
Method / Format Column (silica-based) Multiwell plate Column (silica-based) Column (silica-based)
Prep size Maxi Mini Midi Maxi
Monstergrootte 50 - 200 ml 700 μl - 1 ml/well 15 - 50 ml 50 - 200 ml

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR