Geprepareerde media in buisjes en Mycoflasks, BD BBL™
Leverancier: DIFCO BD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
211887 211917 221715 220966 221039 221195 230910 211876 211886 212354 221812 215332 221788 215331 257176 221787 257107 220502 221823 297354
DIFC211887EA 240 EUR
DIFC211887 DIFC211917 DIFC221715 DIFC220966 DIFC221039 DIFC221195 DIFC230910 DIFC211876 DIFC211886 DIFC212354 DIFC221812 DIFC215332 DIFC221788 DIFC215331 DIFC257176 DIFC221787 DIFC257107 DIFC220502 DIFC221823 DIFC297354
Geprepareerde media in buisjes en Mycoflasks, BD BBL™
Media voor microbiologie Geprepareerde media voor microbiologie
BBL™ Prepared Tubed Media voor de isolatie en identificatie van micro-organismen. Media in buisjes zijn ideaal voor culturen die een langere incubatietijd vereisen omdat veel buisjes geïncubeerd kunnen worden met de doppen stevig dichtgemaakt om dehydratatie en de daaropvolgende groeirem te voorkomen.
  • Verlaag het contaminatierisico
  • Speciale schroefdoppen met lang profiel en rubberen voering elimineren het gevaar op contaminatie
  • Grotere buisjes met grotere diameter voor een eenvoudige inenting en hantering van de media