Experimentenkits, op zoek naar het cholesterolgen
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
316
EDVO316EA 197 EUR
EDVO316
Experimentenkits, op zoek naar het cholesterolgen
Educatief materiaal Educatief materiaal over biologie Leeractiviteiten voor genetica
Coronaire hartziekten en beroerten zijn de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. Een verhoogd cholesterolniveau in het bloed is een ernstige risicofactor voor beide aandoeningen. De genetische ziekte familiale hypercholesterolemie (FH) veroorzaakt een toename van het gehalte aan 'slechte' cholesterol, lipoproteïnen met lage dichtheid (LDL), in het bloed. Bij onbehandelde patiënten met het mutante FH-gen kan de aandoening vroegtijdig overlijden tot gevolg hebben. In dit experiment komt de colorimetrische enzymatische reactie aan bod die de basis is van de klinischeMore Product Information