Oplossing voor het laden van gels (10X)
Leverancier: EDVOTEK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
606
EDVO606EA 11 EUR
EDVO606
Oplossing voor het laden van gels (10X)
Buffers Buffers voor elektroforese Loading-buffers
1 ml concentraat voor 200 monsters.