Olie voor draaischuifpompen
Leverancier: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
H11025011 H11025013 H11025015 H11026015 H11022013 H11022015 H11025012
EDWAH11025011EA 687 EUR
EDWAH11025011 181-0380 EDWAH11025015 EDWAH11026015 181-0379 EDWAH11022015 EDWAH11025012
Olie voor draaischuifpompen
Smeermiddelen
ULTRAgrade® 15 en 19 oliën resulutateren uit een nieuw proces. De meeste fabrikanten gebruiken een solvent raffinageproces, terwijl deze oliën worden geproduceerd door een unieke hydrobehandelingswerkwijze. Deze werkwijze elimineert stikstof, zwavel en zuurstof en aromatische koolwaterstoffen, waardoor een helder basismateriaal achterblijft die in hoofdzaak vrij is van onzuiverheden.
  • Wanneer ze gecombineerd worden met additieven, biedt de ULTRAgrade® een verbeterde vacuüm-prestatie, thermische en oxidatiestabiliteit en het verhinderen van roest
  • Door de
More Product Information