2-Nitro-p-toluidine

Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

Synoniemen: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline

C10208300
EHERC10208300EA 52.9 EUR
EHERC10208300
2-Nitro-p-toluidine
2-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 303
Smeltpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 1.164 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007907
CAS nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR