Basic Violet 3
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
Synoniemen: CI 42555
C10427500
EHERC10427500EA 80 EUR
EHERC10427500
Basic Violet 3
Basic Violet 3
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Smeltpunt: 189…194 °C
Dichtheid: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011750
CAS nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406