Dicyclohexylamine
Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
C12585000
EHERC12585000EA 38.2 EUR
EHERC12585000
Dicyclohexylamine
Dicyclohexylamine
Formule: C₁₂H₂₃N
Kookpunt: 255,8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011658
CAS nummer: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03122