Fumaarzuur

Leverancier: EHRENSTORFER
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

C13955500
EHERC13955500EA 54.2 EUR
EHERC13955500
Fumaarzuur
Fumaarzuur
Formule: C₄H₄O₄
Kookpunt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 287 °C
Dichtheid: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 273 °C
MDL Nummer: MFCD00002700
CAS nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR